Få mere at vide
Ammonium Cerium(Iv) Sulfate Dihydrate, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653290 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 g
50 kg
Pakningsstørrelse:
100g
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15653290 50 kg 50kg
15643290 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15653290 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3117350KG
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10378-47-9
MDL Number MFCD00149417
Tekniske data
Quantity 50 kg
Linear Formula Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 632.55g/mol
Percent Purity ≥99%
Chemical Name or Material Ammonium Cerium(Iv) Sulfate Dihydrate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.