Få mere at vide
Ammonium cerium(IV) nitrate, Purum p.a., ≥98.0% (T), Honeywell™
Artikelnummer. 16685763 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16685763 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16685763 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 222505KG
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Melting Point 214°C (Decomposition)
CAS 16774-21-3
Color Orange
CAS Max % ≤ 100%
Quantity 5 kg
Molecular Formula CeH8N8O18
Linear Formula Ce(NH4)2(NO3)6
Synonym Ceric ammonium nitrate
InChI Key WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name λ⁴-cerium(4+) bis(nitric acid) diamine tetranitrate
Molecular Weight (g/mol) 548.22
Grade Reagent
Density 2.49 g/cm3 (20°C)
Chemical Name or Material Ammonium cerium(IV) nitrate
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.