Learn More
Ammonium Cerium(Iv) Nitrate, ≥98.0% (T), purum p.a., Honeywell™
Codice prodotto. 15652190 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15652190
Marca: Honeywell Research Chemicals 22250500G
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Purum p.a.,≥98.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16774-21-3
MDL Number MFCD00151121
Specifica
Quantity 500 g
Linear Formula Ce(NH4)2(NO3)6
UN Number UN3085
Formula Weight 548.22g/mol
Percent Purity ≥98.0% (T)
Grade purum p.a.
Packaging Poly Bottle
Chemical Name or Material Ammonium Cerium(Iv) Nitrate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato