Learn More
Amiodarone-d4 HCl (ethoxy-d4), CDN
Product Code. 30312498
Click to view available options
Quantity:
0.005 g
0.01 g
Unit Size:
0.01g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30312498
Brand: CDN CDND75050.01G
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Amiodarone-D4 HCl
CAS 1216715-80-8
Molecular Formula C25 2H4 H25 I2 N O3 . Cl H
Quantity 0.01 g
Synonym (2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)-[3,5-diiodo-4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-diethylaminoethoxy)phenyl]methanone hydrochloride
InChI Formula InChI=1 S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16 H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1 H/i13D2,14D2;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])(Oc1c(I)cc(cc1I)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccccc23)C([2 H])([2 H])N(CC)CC
IUPAC Name (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[3,5-diiodo-4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 685.8
Formula Weight 685.0255 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Show More Show Less
Product Content Correction
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis