Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membranes
Product Code. 10024484 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Quantity:
1 Roll
10 Sheets
50 Discs
50 Sheets
Format:
Disc
Roll
Sheet
Pore Size:
0.2 μm
0.45 μm
Size (Metric):
13.2 cm dia.
20 cm x 3 m
30 cm x 3 m
6 x 8 cm
7 x 8 cm
8.2 cm dia.
9 x 10.5 cm
Unit Size:
0.26kg
1 roll
551g
Each
Product Code. 10024484
Brand: Cytiva RPN303D
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Unsupported 100% pure nitrocellulose membrane validated for use with all ECL Western and protein blotting applications
  • Excellent sensitivity, resolution and low background for all labeling and detection systems: radioactive, nonradioactive and chromogenic
  • Packaging features include interleaf on both sides of the membrane and airtight resealable bag with marking spot
  • Pore size: 0.2μm and 0.45μm
  • Discs are also available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Length (Metric) 30 cm
Width (Metric) 3 m
For Use With (Application) Protein blotting
Quantity 1 Roll
Format Roll
Material Nitrocellulose
Pore Size 0.45 μm
Size (Metric) 30 cm x 3 m
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.