Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ 4 to 20%, Tris-HCl, 1.4 mm, Protein Gel, 15-well
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
Homogeneous and gradient gels for horizontal protein electrophoresis.
- Amersham™ ECL™ Gels have a shelf life of up to 12 months with no compromise in performance over time
- Gels are available in 15 and 10 well formats as either homogenous (10 and 12%) or gradient (4-12%, 8-16% and 4-20%)
- Compatible with standard Laemmli buffers
- Works well with standard protein detection protocols
- Amersham ECL Gel is cast without SDS, allowing the user to define the separation conditions by the composition of the running buffer and sample loading buffer
Specifica
Specifica
| Color | Clear |
| Gel Percentage | 4 to 20% |
| Gel Thickness | 1.4 mm |
| Gel Type | Tris-HCl |
| Separation of | Protein |
| Separation Type | Denaturing, Native |
| Wells | 15-well |
| Formulation | Acrylamide/bis-acrylamide, %C = 2.6% (w/w), %T = Total concentration (w/v) of Acrylamide + bis-acrylamide 4 to 20% |
| For Use With (Application) | Polyacrylamide Gel Electrophoresis |
| Quantity | 10/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?