Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Código de producto. 17770689 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
17770689 100 g 100g
17780689 500 g 500g
17760689 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17770689 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 472911000
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Physical Form Beads
CAS 69011-20-7, 7732-18-5
CAS Min % 0.5
CAS Max % 0.58
Color Beige to Green/Beige to Light Brown
Quantity 100 g