Learn More
AmberChrom™, 50WX2, 200-400 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Product Code. 17515625 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
Product Code. 17515625
Brand: Thermo Scientific Acros 473035000
Request Bulk or Custom Format
Identificadores de productos químicos
CAS 69011-20-7, 7732-18-5
Molecular Formula C28H30
Molecular Weight (g/mol) 0.00
MDL Number MFCD00132722
InChI Key NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,2-diethenylbenzene; 1-ethenyl-2-ethylbenzene; ethenylbenzene
SMILES *
Especificaciones
Physical Form Beads
CAS Min % 18%, 74%
CAS Max % 26%, 82%
Ion Exchange Capacity ≥0.6 eq/L (H form)
Particle Size 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 50 μm), ≤15 % (> 210 μm)
Packaging Plastic Bottle
Water Retention Capacity 74 to 82 % (H form)
Color White to Yellow to Orange
Quantity 500 g
Solubility Information Insoluble in water
Chemical Name or Material AmberChrom™
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado