Learn More
AmberChrom™, 50WX2, 200-400 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
Specifications
Specifications
| Physical Form | Beads |
| CAS Min % | 18%, 74% |
| CAS Max % | 26%, 74% |
| Ion Exchange Capacity | ≥0.6 eq/L (H form) |
| Particle Size | 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 50 μm), ≤15 % (> 210 μm) |
| Packaging | Plastic Bottle |
| Water Retention Capacity | 74 to 82 % (H form) |
| Color | White to Yellow to Orange |
| Quantity | 100 g |
| Solubility Information | Insoluble in water |
| Show More |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu