Learn More
Karl Hecht™ Amber Glass Bottle with Glass Stopper
Beskrivelse
- Amber color to protect light-sensitive contents
- With glass stopper
- Narrow neck
- Joint size 19/26
- Capacity of 250mL
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Color | Amber |
| For Use With (Application) | Storing Light-Sensitive Media |
| Includes | Closure |
| Material | Glass |
| Standard Taper Joint | 19/26 |
| Closure Included | Yes |
| Closure Material | Glass |
| Product Type | Storage Bottle |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?