Learn More
Aluminum perchlorate nonahydrate, Reagent Grade
Product Code. 11391768
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11391768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011659.36
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 81029-06-3 | AlCl3H18O21 | 487.455 g/mol
Aluminum perchlorate nonahydrate is used as an intermediate in both pharmaceutical industry and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81029-06-3
Molecular Formula AlCl3H18O21
Molecular Weight (g/mol) 487.455
MDL Number MFCD00149130
InChI Key CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
PubChem CID 16211522
IUPAC Name aluminum;triperchlorate;nonahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
Tekniske data
Melting Point 82°C
Physical Form Crystalline
Quantity 500 g
UN Number UN1481
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 487.46 (325.33 Anhydrous)
Grade Reagent
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Aluminum perchlorate nonahydrate
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.