Learn More
Aluminum oxide-silicon oxide (13%), catalyst support, low surface area, macroporous
Product Code. p-4864964
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
5kg
Product Code. 11390538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043863.A1
Request Bulk or Custom Format
Form: S.A. 0.008m2/g | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide-silicon oxide is a fibrous material used as loose wool, blanket, felt, paper or boards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1344-28-1
Molecular Formula Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
MDL Number MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Color White
Physical Form Spheres
Quantity 1 kg
Solubility Information Insoluble in water.
Odor Odorless
Appearance White spheres
Chemical Name or Material Aluminum oxide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato