Learn More
Heidolph™ Aluminum Oil Bath for MR300X
Shop All Heidolph Instruments Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 L
4 L
Dimensions (L x W):
188 x 121 mm
246 x 143 mm
Unit Size:
Each
Description
- Aluminum bath for superior heat transfer
- Comes with two insulated safety handles and safety rim for secure mounting on the hot plate
- Heidolph oil bath for max. temp. of 250°C
- Provide more uniform heat in comparison to other heating devices
- Ideal for use in research, scientific, and laboratory environment
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 2 L |
| Dimensions (L x W) | 188 x 121 mm |
| Temperature (English) | 482°F |
| Temperature (Metric) | 250°C |
| Material | Aluminum |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur