Learn More
Ansell AlphaTec™ Gloves 09-022
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
10
Unit Size:
12 pairs
Beschreibung
- Special Hi-Lo insulated gauntlet option with quilted cotton liner, for use in both hot and cold temperatures
- Permits intermittent handling in hot liquids up to 180°C and handling in cold temperatures down to -25°C
- Comfortable anatomical glove shape which follows the contours of the hand at rest; improves dexterity and reduces hand fatigue
- Smooth finish offering excellent broad-spectrum chemical resistance, while also featuring the cotton lining that enhances puncture and snag resistance
- Caution: Do not use the 09-022 gloves in applications above 180°C (400°F).
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | ANSI ABR 4, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, , EN 407:2004, Category III, REACH Compliant |
| Applications | Industrial |
| Color | Black |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton Jersey, Neoprene |
| Size | 10 |
| EN388 Standard | 3232C |
| EN 421 | No |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur