Learn More
Beskrivning
- UltraGrip™ TECHNOLOGY features an innovative raised diamond grip
- 100% latex free
- Compliant with FDA food handling requirements
- Poses no risk to type 1 allergies
- Unflocked: to prevent the risk of food contamination
- Also available in vending pack
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance | 21 CFR 170-199, ASTM F1671 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, Category III |
| Chlorinated | Yes |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Size | 7 |
| Thickness (English) | 8 mil |
| Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?