Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded and Taped- Model 103
Code produit 31114767 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Size
31114767 5X-Large
31114760 Small
31114761 Medium
31114762 Large
31114763 X-Large
31114764 2X-Large
31114765 3X-Large
31114766 4X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31114767 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur YE30T0010309
Estimated Shipment: 24-06-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Lightweight multi-layer fabric, an effective chemical barrier with dual-zip systems and double cuffs
  • The AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded & Taped- Model 103 protective suit features multi-layered fabric that ensures an effective barrier against numerous inorganic chemicals and biohazards
  • This protective barrier is further reinforced by its double cuffs, dual-zip systems and double zip enclosure, which extends wear life
  • Highly visible bright yellow color, this protective outer garment remains particularly noticeable in low-lit environments, enhancing wearer and workplace safety
  • In addition, it complies with EN 1149-5 antistatic standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Chemical Protective Clothing
Size 5X-Large
Gender Unisex
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Color Yellow
Disposable Single-use
Waist Style Elastic
Ankle Style Elastic
Cuff Style Double, Elastic
Neck Style Collared
Hood Type Standard Collar
Closure Type Double Zipper
Seam Type Welded, Taped
Sterility Non-sterile
Resistance Chemicals, Anti-static, Particle, Bloodborne Pathogens
Certifications/Compliance (Europe) CE CATEGORY III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Latex Free Yes
No. of Pockets None
For Use With (Application) Transferring Liquids and Solids
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.