Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Oversleeves Ultrasonically Welded and Taped
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- The AlphaTec™ 3000 Oversleeves Ultrasonically Welded and Taped - Model 600 is an excellent addition to any chemical protective suit, as they are made of multi-layer barrier fabric that provides reliable protection against a wide range of chemicals
- These protective arm sleeves are in bright yellow, granting high visibility for improved workplace safety, particularly in low-light environments, besides providing durable protection against accidents and injuries
- The ultrasonically welded and taped seams of these forearm protection sleeves offer high levels of durability, ensuring no tearing and ripping
Spécification
Spécification
| Size | Standard |
| Product Type | Chemical-resistant Sleeve |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| Sterility | Non-sterile |
| Style | Elastic at Both Ends |
| Disposable | Single-use |
| Seam Type | Ultrasonically Welded |
| Latex Free | Yes |
| Certifications/Compliance | CE CATEGORY III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?