Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded and Taped
Sfoglia Tutto Ansell ProdottiDescrizione
- The AlphaTec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded and taped - Model 214 chemical protective suit is made with a multi-layer barrier fabric, which offers wearers excellent protection against several chemicals, including inorganic and biological hazards
- These highly visible, bright yellow chemical protection coveralls improve worker safety in dimly lit environments
- Featuring welded and taped seams, this full chemical protection suit offers a strong barrier against harmful liquid and particles
Specifica
Specifica
| Type | Apron |
| Size | Medium |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| Disposable | Single-use |
| Closure Type | Hook and Loop (Rear) |
| Sterility | Non-sterile |
| Latex Free | Yes |
| No. of Pockets | None |
| Seam Type | Welded and Taped |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?