Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 2000 Ts PLUS Stitched and Taped
Product Code. 16854820
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Unit Size:
Pack of 30
Product Code. 16854820
Brand: Ansell™ WH20T0015603
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
AlphaTec™ 2000 Ts PLUS Stitched and taped is designed to allow water vapor (perspiration) to escape from the suit yet will withstand saturation of liquid chemicals and filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size.
Designed to allow perspiration to escape from the suit and withstand saturation of liquid chemicals.
  • Filters 100% of particulates down to 0.01 microns in size
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid, and particulate biological hazards
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to reduce the risk of heat stress
  • Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
  • Ultra Low Linting, reduced risk of contamination in critical areas
  • Silicone free, critical in spray painting applications
  • Tunnelled elasticated hood, wrists, and ankles to minimize the risk of linting and cross contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Controlled Environments ESD Coveralls
Size Medium
Gender Unisex
Material Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven)
Color White
Disposable Reusable
Cuff Style Elastic
Neck Style Hooded
Closure Type Zipper
Seam Type Stitched, Taped
Sterility Non-sterile
Protection Class CE CATEGORY III
Resistance Chemicals
Collar Type Hood
Certifications/Compliance CE CATEGORY III (Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
No. of Pockets None
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt