Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Jacket & Trouser Set Bound
Description
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards
- Optimized fit, improving wearer comfort and safety
- Low Linting
Specifications
Specifications
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Microporous Non-woven Polyethylene Laminate |
| Color | White |
| Closure Type | Zipper |
| Seam Type | Bound |
| Certifications/Compliance (Europe) | Partial Body Protection Only, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 |
| Product Type | Chemical-resistant Jacket |
| Style | W20B219 |
| For Use With (Application) | Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support & Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?