Learn More
Beschreibung
- Silicone Free
- Low Linting
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support and Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services |
| Style | W20B214 |
| Product Type | Controlled Environments Gown |
| Material | Non-woven Microporous Polyethylene Laminate |
| Color | White |
| Closure Type | Tear-back |
| Disposable | Limited-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Seam Type | Bound |
| Sleeve Style | Long Sleeve |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?