Description
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress
- Optimized fit, improving wearer comfort and safety
- Low Linting
Spécification
Spécification
| Product Type | Chemical Resistant Lab Coat |
| Size | Small |
| Gender | Unisex |
| Material | Microporous Polyethylene Laminate |
| Color | White |
| Closure Type | Zipper |
| Cuff Style | Elastic |
| Disposable | Limited-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Resistance | Chemicals |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?