Learn More
Ansell AlphaTec™ 1800 Ts PLUS
Product Code. 17161005
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
Style:
W18T111
W18T122
W18T156
Unit Size:
Pack of 30
Pack of 35
Pack of 40
Pack of 45
Product Code. 17161005
Brand: Ansell WH18T0011103
Only null left
Add to basket
Add to basket
Lightweight coveralls with breathable microporous laminate technology and Type 4/5/6 protection.
  • 3 piece hood
  • Elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • 2-way front zipper with resealable storm flap
  • Finger Loops
  • Chinstrap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Size Medium
Material Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven)
Color White
Seam Type Serged, Taped
Certifications/Compliance (Europe) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009,EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2008,EN 14126:2003
Includes Hood and single zipper with re-sealable storm flap
For Use With (Application) Clean Room Cleaning and Preparing, Body Painting Including Surface Inspection, Production Line Support & Maintenance, Cleaning of Plant and Machines, Maintenance of Plant and Machines, Fibre Glass Resin Applications, Handling of Powders
Weight (Metric) 53 gsm
Style W18T111
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt