missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Galactosylceramide (alpha-Gal-Cer, KRN7000), MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedical Prodotti
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Descrizione
- An immuno stimulator and that stimulates NKT, Natural Killer T cells
- Uses a specific ligand of lipid binding MHC class I- Like protein CD1d in mouse and human natural killer T cells
- It is a potent antitumor compound that protects against LPS - Induced Shocked
Specifica
Specifica
| Quantity | 1 mg |
| Melting Point | 189°C to 190°C |
| Boiling Point | 189°C |
| Color | White |
| Purity | >96 |
| Molecular Weight (g/mol) | 858.3 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto