Learn More
alpha-Fluorophenylacetic acid, 97%
Product Code. 11361397
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
2 g
Unit Size:
100mg
2g
500mg
Product Code. 11361397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01745.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1578-63-8 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1578-63-8
Molecular Formula C8H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 154.14
MDL Number MFCD00004221
InChI Key ATPPNMLQNZHDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-fluorophenylacetic acid, fluorophenylacetic acid, fluoro phenyl acetic acid, .alpha.-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-fluoro, fluorophenyl acetic acid, a-fluorophenylacetic acid, a-fluorobenzeneacetic acid, a-fluorophenyl acetic acid, acmc-1bt6i
PubChem CID 102649
IUPAC Name 2-fluoro-2-phenylacetic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)F
Specifica
Melting Point 78°C to 82°C
Quantity 100 mg
UN Number UN2811
Beilstein 2087378
Formula Weight 154.14
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material alpha-Fluorophenylacetic acid
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato