Learn More
alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 99%
Code produit 10475305 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
10 g
50 g
Packaging:
Glass bottle
Conditionnement:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
10475305 50 g Glass bottle 50g
11300496 2.5 g Glass bottle 2.5g
10786121 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10475305 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103290500
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6305-38-0 | C4H7NO2·BrH | 182.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6305-38-0
Molecular Formula C4H7NO2·BrH
Molecular Weight (g/mol) 182.02
MDL Number MFCD00012723
InChI Key MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 3-aminooxolan-2-one hydrobromide, hsls hydrobromide, 3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, 2-amino-4-butyrolactone, 2 3h-furanone, hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 2 3h-furanone,3-aminodihydro-, hydrobromide 1:1, hydrobromide alpha-amino-gamma-butyrolactone, l-homoserine lactone hbr
PubChem CID 73508
IUPAC Name 3-aminooxolan-2-one;hydrobromide
SMILES C1COC(=O)C1N.Br
Spécification
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 221.0°C
Color White to Beige
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (Argentometry)
Packaging Glass bottle
Quantity 50 g
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Formula Weight 182.02
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide, 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.