Learn More
all-trans-Retinyl Palmitate, TRC
Código de producto. 30424263
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
Tamaño de la unidad:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30424263 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30424263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR2754505G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material Vitamin A palmitate (Retinol palmitate)
CAS 79-81-2
Molecular Formula C36 H60 O2
Quantity 5 g
Synonym Retinol palmitate (6CI,7CI), Retinol','palmitate','all-trans- (8CI), 250S/N, 250S/N-B, Aquapalm, Aquasol A, Arovit, Arovit (Roche), Axerophthol palmitate, Dispatabs Tabs, Lutavit A 500 Plus, Myvak, Myvax, Optovit A, Palmitic acid','ester with retinol, Retiblan, Retinyl palmitate, Riken A Palmitate 1000E, Testavol S, VAP 250CK-CWD, VAP 250MS-CWD, Vitamin A palmitate, Vitazyme A, all-trans-Retinol palmitate, all-trans-Retinyl palmitate, all-trans-Vitamin A palmitate, trans-Retinol palmitate, trans-Retinyl palmitate
InChI Formula InChI=1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC Name [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] hexadecanoate
Molecular Weight (g/mol) 524.86
Formula Weight 524.4593
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.