Learn More
Scotch-Brite™ All Purpose Scouring Pad 9000
Click to view available options
Color:
Blue
Packungsgröße:
Pack of 40
Beschreibung
- Versatile, hand-sized pad for dish scrubbing
- Can be used with Scotch-Brite™ Multi-Purpose Pad Holder 405-R and 3M™ Twist Lok™ Pad Holder 961
- Certified by HACCP International as Food Safe and Fit for Purpose
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Scouring Pad |
| Length (English) | 5.25 in. |
| Length (Metric) | 133 mm |
| Width (English) | 4 in. |
| Width (Metric) | 102 mm |
| Color | Blue |
| Dimensions (L x W) | 133 x 102 mm |
| For Use With (Application) | Scrubbing Dishes |
| Packaging Quantity | 40/Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur