Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alginic acid
Product Code. 10155263 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
Product Code. 10155263
Brand: Thermo Scientific Chemicals 270580025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9005-32-7
Molecular Formula (C6H8O7)A(C6H8O7)B
MDL Number MFCD00081309
Synonym 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Specifications
Melting Point >300°C
Color Beige to White
Ignition Residue 4% max.
Loss on Drying 15% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Plastic bottle
Quantity 2.5 kg
Merck Index 15,235
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water;,insoluble in organic solvents;,dissolves slowly in solutions of sodium carbonate,,sodium hydroxide and trisodium phosphate
Percent Purity 19 to 25% (carboxyl groups) (on dried substance)
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Alginic acid
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt