Learn More
Al-23 Tube (one end closed);OD (mm), 4;ID (mm), 2
Product Code. 11362718
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
missing translation for 'unitSize'
1000mm
100mm
200mm
300mm
600mm
800mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11362718
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 030062.DR
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Al-23 Tube
Name Note One end closed
Quantity 200 mm
What is the maximum working temperature of Al-23 Tubes?
The maximum working temperature for the Al-23 Tube is 1950 degrees C.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt