Learn More
Al-23 Tube, One End Closed, O.D.: 12mm, I.D.: 8mm, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11302768
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Unit Size:
1000mm
100mm
200mm
300mm
400mm
600mm
800mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11302768 200 mm 200mm
11342768 100 mm 100mm
11322768 300 mm 300mm
15451147 400 mm 400mm
11312768 600 mm 600mm
11382758 800 mm 800mm
11332768 1000 mm 1000mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11302768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030073.DR
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Al-23 Tube
Name Note One end closed
Quantity 200 mm
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.