Description
- Compressed air supply hose with coupling for use with Versaflo™ Supplied Air System S-200+
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | CE Approved, EN13463-1 IIB 2GD, EN14594:2005 Class 3A/B / Class 4A/B |
| Connection Type | Belt-Mounted |
| Color | Black |
| Pressure | 3.5 to 7.0 bar, 4.5 to 7.0 bar (with Auxiliary air tool connected) |
| Length (Metric) | 30 m |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?