Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32600 Shoes
Product Code. 15689717
Change view
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Unit Size:
1 pair
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Unit Size
15689717 39 1 pair
15649717 35 1 pair
15659717 36 1 pair
15669717 37 1 pair
15679717 38 1 pair
15699717 40 1 pair
15609727 41 1 pair
15619727 42 1 pair
15629727 43 1 pair
15639727 44 1 pair
15649727 45 1 pair
15659727 46 1 pair
15669727 47 1 pair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15689717 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 32600/39
Estimated Shipment: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Air cushion PU-sole with high slip resistance. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
  • Grained leather
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable insole (article no. 3551)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
Specifica
Certifications/Compliance CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
Color White
Liner Material Microfiber
Material Leather
Size 39
Sole Features Slip-resistant
Sole Material Polyurethane
Style 32600
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.