Learn More
Agencinox™ Agencinox Stainless Steel Micro Spatula
Product Code. 11844592
Click to view available options
Length (Metric):
130 mm
Unit Size:
Pack of 5
Product Code. 11844592
Brand: Agencinox™ 1826
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Transfer your samples without contamination, sticking and the assurance of complete release. Agencinox™ Stainless Steel Micro Spatulas are chemically inert and manufactured with smooth, flat surfaces.
  • Stainless steel micro spatula
  • Ideal for most laboratory applications
Specifications
Quantity 5 Pk.
Certifications/Compliance CE, ISO
Product Type Micro Spatula
Material Stainless Steel
Length (Metric) 130 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.