Learn More
Agarose Standard, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedical Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 g
missing translation for 'unitSize'
500g
Descrizione
This Standard Agarose may be used at concentrations between 0.8% and 2%. Southern and Northern transfers can be performed efficiently from them.
Specifica
Specifica
| CAS | 9012-36-6 |
| Melting Point | ∼89°C (1.5% gel) |
| Quantity | 500 g |
| Gel Strength | ≥1200g/cm3 |
| Synonym | Galactan Hydrocolloid, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose, Indubiose A4, NuSieve GTG, Odigose, Seakem, Sepharose |
| Solubility Information | Soluble in water (1.5 g plus 100ml) |
| Grade | Molecular Biology |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto