Learn More
Agar (80-100 Mesh), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
500g
Specifications
Specifications
| Form | Solid |
| Product Type | Agar |
| Packaging Type | Poly Bottle |
| Quantity | 100 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur