Learn More
Adipoyl Chloride, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10682241 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 mL
Packungsgröße:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
10682241 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10682241 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/1020/99
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 111-50-2
Color Brown
Boiling Point 105°C
Packaging Ampoule
Molecular Formula C6H8Cl2O2
MDL Number 759
Quantity 5 mL
Formula Weight 183.03g/mol
Physical Form Liquid