Learn More
Memmert™ Additional Perforated Stainless Steel Shelf for UN30
Tienda Memmert Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
UN30 Oven
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Perforated Stainless Steel Shelf
- Accessory for Memmert ovens and incubators
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Equipment) | UN30 Oven |
| Type | Perforated Shelf |
| Material | Stainless Steel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido