Learn More
Carl Zeiss™ Adapters
Product Code. 11876482
Click to view available options
Type:
Adapter 60N - T2, 1.0X
DSLR P95-T2 1.6x Adapter
Preparation Piece 60-44
Video Adapter 44 C 2/3, 1,0X
Video Adapter 44 C, 0.66 in., 0.63X
Video Adapter 44, 0.5 in., 0.5X
Video Adapter 60 C, 0.5 in., 0.5X
Unit Size:
Each
Product Code. 11876482
Brand: Carl Zeiss™ 4529970000000
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado