Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| CAS | 7440-44-0 |
| Color | Black |
| pH | 6-9 |
| Mesh Size | 20 to 60mesh |
| Odor | Odorless |
| Packaging | Poly bottle |
| Molecular Formula | C |
| MDL Number | MFCD00133992 |
| Quantity | 2.5 kg |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?