Description
- Treated with DNase I
For preparing substrate used in the study of DNA polymerases
Specifications
Specifications
| Format | Liquid |
| Product Type | Activated Calf Thymus DNA |
| Source | Viral and eukaryote |
| Concentration | 25 μg/mL |
| Quantity | 25 Units |
| For Use With (Application) | Study of DNA Polymerase |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?