Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-100 Oilfield Service Gloves with Ansell Grip™ Technology
Shop All Ansell ProductsDescription
- Enhanced grip and protection from oil penetration to enhance productivity
- DuPont™ Aramid Fibers provide moderate cut resistance
- Hi-Vis design is ideal for low light job sites and applications
- Contact heat rated for protection against heated pipes and vessels
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0086, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Hi-vis Orange |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Material | Nylon |
| Size | 8 |
| EN388 Standard | 4242B |
| Glove Cuff Style | Knit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?