Learn More
Ansell ActivArmr™ 43-217 Grain Goatskin Leather TIG Welding Gloves
Product Code. 16805230 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
9
10
11
Unit Size:
6 pairs
Product Code. 16805230
Brand: Ansell 43217100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Premium full grain goatskin leather combined with para-aramid welted seams ensure durability in use while also providing protection from heat, flames, sparks, and weld spatter.
  • Premium full grain goatskin leather and welted seams with para-aramid thread ensure durability in use
  • 3-dimensional thumb design greatly increases fine dexterity for precise welding control
  • Long split cowhide cuff extends protection to the forearms
  • Provides protection from heat, flames, sparks and weld spatter
  • Suitable for TIG welding as well as grinding, brazing, metal fabrication, and maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Cuff Material Split Cowhide Leather
Coating Material Uncoated
Color White
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Specific
Material Grain Goatskin Leather
Product Type MIG/TIG Welding Gloves
Size 10
Style Full-hand Mitt
Temperature (Metric) Max Contact heat: Level 1 up to 100°C
For Use With (Application) Automotive, Machinery and Equipment
Glove Cuff Color Yellow
Glove Cuff Style Gauntlet
Series ActivArmr™ 43-217
Length (English) 13.8 in.
Length (Metric) 35 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato