Specifications
| CAS | 98-86-2 |
| Color | Colorless |
| Packaging | Plastic Coated Glass bottle |
| MDL Number | 8724 |
| Quantity | 500 mL |
| Physical Form | Liquid |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetophenone
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?