Learn More
Cytiva Accessories for SE 660 Vertical Electrophoresis Unit
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Type:
Glass Plate
Length (Metric):
18 cm
Width (Metric):
8 cm
16 cm
Packungsgröße:
Pack of 2
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | SE 660 Vertical Electrophoresis Unit |
| Type | Glass Plate |
| Material | Glass |
| Quantity | 2/Pk. |
| Length (Metric) | 18 cm |
| Width (Metric) | 8 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur