Läs mer
Läs mer
Cytiva Accessories for SE 250/260 Mini-vertical Gel Units: Spacer
Handla allt Cytiva Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Thickness (Metric):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Förpackningsstorlek:
Pack of 2
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit |
| Type | Spacer |
| Thickness (English) | 0.02 in. |
| Thickness (Metric) | 0.07 cm |
| Length (Metric) | 8 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur