Learn More
BRAND™ Accessories For Media Bottle
Shop All Brand Products
Click to view available options
Type:
Thread Adapter
Vacuum Filter Funnel (0.2 μm)
Vacuum Filter Funnel (0.45 μm)
Unit Size:
Each
Pack of 12
Descripción
Use with media bottle (122710)
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Autoclavable |
| For Use With (Equipment) | Media Bottle |
| Material | PTFE |
| No. per Case | 1 |
| Type | Thread Adapter |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido