Learn More
Abnova™ Fluorescent Dye 555-C3 Amine
Product Code. 16284860
Click to view available options
:
Quantity: 1mg
Product Code. 16284860
Brand: Abnova™ U0202.1mg
Cyanine 3 dyes have enhanced fluorescence upon binding to proteins; C3 Amine reacts with carbonyl groups
Ideal for labeling of biological molecules (e.g. peptides, proteins, oligoes) for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis
  • Chemical Formula: C37H46F6N4O11S2
  • Mol. Weight: 900.9g/mol
  • Purity: ≥90%
  • Molar Extinction Co-efficient: ≥1,00,000 M-1cm-1
  • Excitation (Max): 555nm
  • Emission (Max): 565nm
  • Solubility: DMSO, water
Application: Conjugation, In vivo imaging
Recommended Storage: Store in the dark at -20°C.
Specifications
Description Cyanine 3 dyes have enhanced fluorescence upon binding to proteins. C3 Amine reacts with carbonyl groups.
For Use With (Application) Conjugation; in vivo Imaging
Quantity 1 mg
Product Type Fluorescent Dye 555-C3 Amine
Molecular Weight (g/mol) 900.9g/mol
Purity ≥90%
Content And Storage Store in the dark at -20°C
Label or Dye Fluorescent Dye 555-C3 Amine
Emission 565
Excitation 555
For research use only (RUO).
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado