Learn More
Nefazodone hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62793.03
Quantity 1g
Product Code. 15425099
  • 124.00€ / 1g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • An antidepressant acts by modifying serotonin transmission
  • Mixed 5-HT2A serotonin receptor antagonist/serotonin uptake inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
82752-99-6
MFCD00935760
14,6438
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
hydrogen 1-{3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-3-ethyl-4-(2-phenoxyethyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one chloride
54911
506.47
Nefazodone hydrochloride
C25H33Cl2N5O2
1g
nefazodone hydrochloride, nefazodone hcl, serzone, dutonin, menfazona, rulivan, reseril, 1-3-4-3-chlorophenyl piperazin-1-yl propyl-3-ethyl-4-2-phenoxyethyl-1h-1,2,4-triazol-5 4h-one hydrochloride, nefadar
[H+].[Cl-].CCC1=NN(CCCN2CCN(CC2)C2=CC=CC(Cl)=C2)C(=O)N1CCOC1=CC=CC=C1
506.47
CHEBI:7495
≥98%
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato