Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Adapter for attaching visors to Uvex™ safety helmets
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | Pheos K2H Magnet (2600205) |
| For Use With (Application) | Attaching Visors to Safety Helmets |
| Product Type | Visor Adapter |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?